product name
ベスタチン 塩酸塩, ≥98% (HPLC)
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
mp
216 °C
溶解性
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1.Cl[H]
InChI
1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22);1H/t12-,13+,14+;/m1./s1
InChI Key
XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8385-BULK:
B8385-.5MG:
B8385-5MG-KC:
B8385-25MG:
B8385-5MG:
B8385-10MG:
B8385-1MG:
B8385-100MG:
B8385-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.