アッセイ
>99% (HPLC)
形状
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
DMSO: 2 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)/t12-,13-,14+/m1/s1
InChI Key
VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
amino peptidase b
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Taylor, A., et al. 1993. Biochemistry32, 784.
Ishida, J.I., et al. 1984. J. Chromatogr.305, 381.
Umezawa, H. 1982. Annu. Rev. Microbiol.36, 75.
WGK
WGK 3
Jan Code
200484-MG:
200484-2GM-M:
200484-10MG:
200484-1GM-M:
200484-200MG:
200484-200MG-M:
200484-1GM:
200484-10MG-M:
200484-500MG-M:
200484-0MG:
200484-250MG-M:
200484-25GM-M:
200484-250MG:
200484-500MG:
試験成績書(COA)