Merck
LEU-RO
Roche
ロイペプチン
powder, from synthetic, =96.5%
別名:
ロイペプチン ヘミ硫酸塩, N-アセチル-L-ロイシル-L-ロイシル-L-アルギニナール ヘミ硫酸塩, アセチル-Leu-Leu-Arg-アール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
475.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
品質水準
詳細
Ac-Leu-Leu-argininal x 1/2 H2SO4, synthetic
アッセイ
96.5%
フォーム
powder
分子量
Mr 475.6
包装
pkg of 100 mg (11529048001)
pkg of 25 mg (11017128001)
pkg of 5 mg (11017101001)
pkg of 50 mg (11034626001)
メーカー/製品名
Roche
溶解性
H2O: 50 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI Key
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特異性
ロイペプチンは、トリプシン、プラスミン、プロテイナーゼK、カリクレイン、パパイン、トロンビン、カテプシンAおよびBなどのセリンおよびチオールプロテアーゼを阻害します。
影響を受けないのは、α-、β-、γ-、およびδ-キモトリプシン、ペプシン、カテプシンD、エラスターゼ、レニン、およびサーモリシンです。
アプリケーション
ロイペプチン、およびアンチペイン、キモスタチン、ペプスタチン、ホスホラミドンなどの他のプロテアーゼ阻害剤は、組織や膜から分離するときのタンパク質の保護に役立ちます。ロイペプチンは透析により反応から除去することができます。
注記:他のプロテアーゼ阻害剤を確認するには、アンチパイン二塩酸塩、アプロチニン、ベスタチン、キモスタチン、E-64、EDTA-Na2、ロイペプチン、ペファブロックSC、ペプスタチン、およびホスホラミドンなど当社のプロテアーゼ阻害剤セットをお試しください。
生物化学的/生理学的作用
セリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼのインヒビターです。プラスミン、トリプシン、パパイン、カルパイン、カテプシンBを阻害します。ペプシン、カテプシンAおよびD、トロンビン、α-キモトリプシンは阻害しません。有効濃度は、10~100 μMです。
セリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼのインヒビターです。プラスミン、トリプシン、パパイン、カルパイン、カテプシンBを阻害します。ペプシン、カテプシンAおよびD、トロンビン、α-キモトリプシンは阻害しません。有効濃度は、10~100 μMです。ロイペプチンを用いて、聴覚過剰刺激や聴覚毒性の抗生物質ゲンタマイシンにより生じる難聴から保護する研究が多数進められています。(蝸牛有毛細胞の喪失は、カルパインが仲介すると考えられます。)
特徴および利点
内容物
合成、白色粉末
品質
機能試験:トリプシンで制御される性能。
調製ノート
作用濃度: 0.5~5 μg/mL(1~20 μM)
ペファブロックとロイペプチンおよびPMSFの使用濃度の比較はファイルにあります。
使用濃度:溶剤については、蒸留水に溶ける溶剤を推奨します。
水(1 mg/mL)、メタノール、エタノール、酢酸、ジメチルホルムアミド、およびジメチルスルホキシドによく溶けます。
アセトン、クロロホルム、エチルエーテル、およびn-ヘキサンに溶けにくいです。
保管条件(使用溶液):-15~-25°C
水溶液中のロイペプチンは、2~8°Cで1ヵ月間または-15~25°Cで6ヵ月以上、窒素下に保管して安定です。最良の結果を得るには、溶解した阻害剤をアリコートで(等量分注すれば)凍結し、解凍を繰り返さないようにします。
再構成
水によく溶けます(1 mg/mL)。2~8°Cで1週間以上安定で、アリコートで(等量分注すれば)-15~-25°Cで6ヵ月間凍結保存可能。
アナリシスノート
ロイペプチンは、溶液中では3形態の間で平衡を保っているため、HPLCでは複数のピークを呈します。純度は、3つの主要なピークを用いて決定されています。汚染されているペプチドのほとんどは、ラセミ化したロイペプチンです。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bi-allelic ATG4D variants are associated with a neurodevelopmental disorder characterized by speech and motor impairment
Morimoto, et al.
NPJ genomic medicine, 8 (2023)
Integrated glycoproteomic characterization of clear cell renal cell carcinoma
Mamie Lih, et al.
Cell Reports, 42 (2023)
Microscaled proteogenomic methods for precision oncology
Satpathy S, et al.
Nature Communications, 11 (2020)
Impaired function of epithelial plakophilin-2 is associated with periodontal disease
Yu N, et al.
Journal of Periodontal Research, 56, 1046-1057 (2021)