アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+H](=C(N)N)CCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CC(C)C)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23)/p+1/t15-,16-,17-/m0/s1
InChI Key
GDBQQVLCIARPGH-ULQDDVLXSA-O
詳細
生物化学的/生理学的作用
trypsin- and cysteine-like proteases
警告
シーケンス
再構成
その他情報
Sarin, A., et al. 1994. J. Immunol.153, 862.
WGK
WGK 3
Jan Code
108975-10MG:
108975-MG:
108975-15GM:
108975-5MG:
108975-200MG:
108975-25MG:
970733-250MG:
108975-0MG:
108975-50MG:
108975-100MG:
970733-MG:
108975-1GM:
試験成績書(COA)