Merck
P4265
Sigma-Aldrich
ペプスタチンA
powder, ≥75% (HPLC)
別名:
Pepsin inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H63N5O9
CAS番号:
分子量:
685.89
Beilstein:
2201362
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ペプスタチンA, microbial, ≥75% (HPLC)
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥75% (HPLC)
フォーム
powder
mp
233 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: acetic acid (9:1): 1 mg/mL, clear to hazy, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
InChI Key
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
E64-dおよびロイペプチンAとの抱合に使用でき、オートファゴソーム内のオートファジーカーゴの分解を阻害します。 この用途では、使用濃度は一般に1~10 μMです。
ペプスタチンAは、次の用途で使用されています。
  • C57BL/6線条体をホモジナイズするためのシナプトニューロソームバッファーの成分として。
  • サイクリン依存性キナーゼ5(Cdk5)溶解バッファーの成分として。
  • カリフォルニアイセエビのキモトリプシン活性を測定する際の阻害剤として。
生物化学的/生理学的作用
ペプスタチンAは酸プロテアーゼ(アスパルチルペプチダーゼ)のインヒビターです。ペプスタチンAは、例えばペプシンやレニン、カテプシンD、ウシキモシン、プロテアーゼB(Aspergillus niger)といったプロテアーゼと、1:1複合体を形成します。このインヒビターは非常に選択的で、チオールプロテアーゼや中性プロテアーゼ、またはセリンプロテアーゼを阻害しません。可溶化γ-セクレターゼおよびレトロウイルスプロテアーゼは、ペプスタチンAでも阻害されます。様々な試料由来のプロテアーゼの特性を明らかにするために使用されてきました。
調製ノート
酢酸とメタノールとの混合液(10% (v/v)、メタノール:酢酸 = 9:1)に可溶であり、溶解性は1 mg/mLです。メタノールまたはDMSOに溶解する際に、酢酸の添加が必要になることがあります。エタノールへの溶解性は1~2 mg/mLですが、完全に溶解させるには加熱が必要になる場合があります。溶液は60°Cまで加熱してもペプチドが分解することはありません。
濃度1 mg/mLのストック溶液は4°Cで1週間は安定です。メタノールまたはDMSOに濃度1 mMで溶解した溶液は-20°Cで数ヶ月間安定です。溶液の黄色が濃くなっている場合は加水分解が起こっています。
使用濃度は1 μMで、室温で1日は安定です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4265-25MG-PW:
P4265-5MG:
P4265-1MG:
P4265-100MG:
P4265-5MG-PW:
P4265-BULK:
P4265-VAR:
P4265-250MG-PW:
P4265-100MG-PW:
P4265-250MG:
P4265-1MG-PW:
P4265-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A chymotrypsin from the digestive tract of California spiny lobster, Panulirus interruptus: Purification and biochemical characterization
Bibo-Verdugo B, et al.
Marine Biotechnology, 17(4), 416-427 (2015)
Synaptoneurosome preparation from C57BL/6 striata
Puighermanal E, et al.
Bio-protocol, 6, e1735-e1735 (2016)
Active Cdk5 Immunoprecipitation and Kinase Assay
Bankston AN, et al.
Bio-protocol, 7(13) (2017)
Cellular expression and antimicrobial function of a phylogenetically conserved novel histone 1x-like protein on mouse cells: a potential new class of pattern recognition receptor.
Evans, D.L., et al.
Journal of Neurochemistry, 86, 133-141 (2009)
Gabriel M Gihana et al.
The Journal of cell biology, 220(1) (2020-12-08)
During G1 in budding yeast, the Cdc42 GTPase establishes a polar front, along which actin is recruited to direct secretion for bud formation. Cdc42 localizes at the bud cortex and then redistributes between mother and daughter in anaphase. The molecular