製品名
ロイペプチン 塩酸塩, microbial, ≥90% (HPLC)
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.ClH/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);1H
InChI Key
OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9783-25MG-PW:
L9783-VAR:
L9783-5MG-PW:
L9783-PM:
L9783-100MG-PW:
L9783PROC:
L9783-BULK:
L9783-5MG:4548173201900
L9783-100MG:4548173201887
L9783-25MG:4548173201894
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)