品質水準
比活性
>50000 U/mg
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)/t18?,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
SDNYTAYICBFYFH-KTYMLHDXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
単位の定義
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
10791-BULK:
10791-VAR:
10791-25MG:
10791-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック