Merck
T6031
Sigma-Aldrich
DL-チオルファン
≥98% (TLC)
別名:
(±)-N-(3-メルカプト-2-ベンジルプロピオニル)グリシン, DL-3-メルカプト-2-ベンジルプロパノイルグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO3S
CAS番号:
分子量:
253.32
Beilstein:
4872101
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
mp
138 °C
溶解性
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OC(=O)CNC(=O)C(CS)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
LJJKNPQAGWVLDQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DL-メルカプト-2-ベンジルプロパノイル-グリシンとも呼ばれるチオルファンは、ナノモル濃度でのエンケファリナーゼの特異的かつ強力な阻害剤です。また、中性エンドペプチターゼの阻害剤です。骨髄細胞内の分化抗原群10(CD10)と相互作用し、造血を調節する場合があります。チオルファンは下痢に処方される安全な薬物です。新生仔マウスの皮質障害を防止し、脳性麻痺(CP)の治療に有効な薬剤です。
アプリケーション
DL-チオルファンは、NEP依存性中性エンドペプチダーゼの活性を評価するために使用されています。また、DL-チオルファンは、蛍光アッセイを用いてNEP酵素活性を明らかにするためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
エンケファリナ-ゼインヒビタ-。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNeuropeptidases(ニューロペプチダーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
調製ノート
DL-チオルファンは、49.00~51.00 mg/mLでエタノールにやや溶けやすく、透明な溶液になります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T6031-1MG:
T6031-5MG:
T6031-25MG:
T6031-25MG-PW:
T6031-VAR:
T6031-BULK:
T6031-5MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methionine enkephalin suppresses metabolic activity of a leukemic cell line (NALM-1) and enhances CD10 expression
Martin-Kleiner I, et al.
International Immunopharmacology, 3, 707-711 (2003)
Thiorphan, a neutral endopeptidase inhibitor used for diarrhoea, is neuroprotective in newborn mice
Medja F, et al.
Brain, 129(12), 3209-3223 (2006)
Global brain delivery of neprilysin gene by intravascular administration of AAV vector in mice
Iwate N, et al.
Scientific Reports (2013)
Alexander W Sauter et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 60(3), 393-399 (2018-07-14)
Patients with metastatic medullary thyroid cancer (MTC) have limited systemic treatment options. The use of radiolabeled gastrin analogs targeting the cholecystokinin-2 receptor (CCK2R) is an attractive approach. However, their therapeutic efficacy is presumably decreased by their enzymatic degradation in vivo.
Naoto Watamura et al.
Molecular psychiatry (2021-11-06)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by the deposition of amyloid β peptide (Aβ) in the brain. The neuropeptide somatostatin (SST) regulates Aβ catabolism by enhancing neprilysin (NEP)-catalyzed proteolytic degradation. However, the mechanism by which SST regulates NEP activity remains unclear.