Merck
T4376
Sigma-Aldrich
N-p-トシル-L-フェニルアラニンクロロメチルケトン
powder, ≥97% (TLC)
別名:
(S)-1-クロロ-3-トシルアミド-4-フェニル-2-ブタノン, (S)-1-クロロ-4-フェニル-3-トシルアミド-2-ブタノン, TPCK, トシル-L-フェニルアラニル-クロロメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18ClNO3S
CAS番号:
分子量:
351.85
Beilstein:
2895215
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
N-p-トシル-L-フェニルアラニンクロロメチルケトン, ≥97% (TLC), powder
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
有効性
10-100 μM effective concentration
white
mp
106-108 °C (lit.)
溶解性
DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.)
ethanol: 20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl
InChI
1S/C17H18ClNO3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)23(21,22)19-16(17(20)12-18)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI Key
MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4 ℃ で数ヵ月間安定します。ストック溶液(メタノールまたはエタノール中の 10 mM)は 4 ℃ で数ヵ月間安定します。
アプリケーション
N-p-トシル-L-フェニルアラニンクロロメチルケトンは、以下に使用されています。
  • 転写因子NFκBがレナラーゼの発現に関与しているかどうかを調べるため。
  • NF-κB活性化の役割を試験するため。
  • キモトリプシンに対するその阻害効果を研究するため。
特定のセリンプロテアーゼの不可逆的インヒビター。トリプシン標品中のキモトリプシンの阻害に用いられます。
生物化学的/生理学的作用
LPSまたはサイトカインが誘導する核因子κB(NF-κB)の活性化を遮断し、その結果、iNOSおよびCOX-2の転写誘導も遮断します。すべてのマイトジェンによるpp70s6kの活性化をブロックします。一部の細胞株で刺激に応答して起こるカスパーゼのプロセシングを阻害することによりアポトーシスを遮断します。タキソールによって開始されたアポトーシスも阻害します(ヒト乳癌細胞MCF-7)
N-p-トシル-L-フェニルアラニンクロロメチルケトン(TPCK)は、リポポリサッカライド(LPS)またはサイトカインによる核因子κB (NFκB)の活性化をブロックし、それによって誘導性一酸化窒素合成酵素(iNOS)およびシクロオキシゲナーゼ-2(COX-2)転写の誘導がブロックされます。すべてのマイトジェンによるpp70s6kの活性化をブロックします。一部の細胞株および一部の刺激に対するカスパーゼの処理を阻害することにより、アポトーシス細胞株をブロックします。タキソール(MCF-7ヒト乳がん細胞内)によって開始されるアポトーシスもブロックします。 TPCKは、キモトリプシンのフェニルアラニン残基を認識し、その機能を妨げます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
注意
-20°Cで乾燥保存した場合、2年以上保存できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T4376-1G:
T4376-CH:
T4376-VAR:
T4376-BULK:
T4376-5G:
T4376-100MG:
T4376-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David Scheibner et al.
Scientific reports, 9(1), 11556-11556 (2019-08-11)
Avian influenza viruses (AIV) are classified into 16 hemagglutinin (HA; H1-H16) and 9 neuraminidase (NA; N1-N9) subtypes. All AIV are low pathogenic (LP) in birds, but subtypes H5 and H7 AIV can evolve into highly pathogenic (HP) forms. In the
Christopher S Anderson et al.
Scientific reports, 7(1), 14614-14614 (2017-11-04)
The induction of antibodies specific for the influenza HA protein stalk domain is being pursued as a universal strategy against influenza virus infections. However, little work has been done looking at natural or induced antigenic variability in this domain and
Y Huang et al.
Oncogene, 18(23), 3431-3439 (1999-06-22)
The mechanism of Taxol-induced apoptosis was investigated in MCF-7 human breast carcinoma cells. Taxol-induced apoptosis was associated with phosphorylation of both c-Raf-1 and Bcl-2 and activation of ERK and JNK MAP kinases. The serine protease inhibitor N-tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone (TPCK)
c-myc is required for osteoclast differentiation
Battaglin R, et al.
Journal of Bone and Mineral Research, 17(5), 763-773 (2002)
Ling Xu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 174, 441-449 (2019-06-21)
XMT-1522, an antibody-drug conjugate (ADC) currently in Phase I clinical development, represents the first Dolaflexin®-based, cleavable ADC with a high drug-antibody ratio (DAR). In this work, a novel immunocapture LC-MS/MS method was successfully developed for the simultaneous quantification of both
資料
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.