安全性情報
580559
Millipore
Paclitaxel, 6α-Hydroxy-
A metabolite of the anticancer agent Paclitaxel.
別名:
Paclitaxel, 6α-Hydroxy-, 6-Hydroxytaxol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H51NO15
CAS番号:
分子量:
869.91
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
colorless
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C47H51NO15/c1-24-30(61-43(57)33(51)32(27-16-10-7-11-17-27)48-41(55)28-18-12-8-13-19-28)22-47(58)40(62-42(56)29-20-14-9-15-21-29)36-45(6,38(54)35(60-25(2)49)31(24)44(47,4)5)37(53)34(52)39-46(36,23-59-39)63-26(3)50/h7-21,30,32-37,39-40,51-53,58H,22-23H2,1-6H3,(H,48,55)/t30-,32-,33+,34-,35+,36-,37-,39+,40-,45-,46+,47+/m0/s1
InChI Key
NDCWHEDPSFRTDA-FJMWQILYSA-N
詳細
A metabolite of the anticancer agent Paclitaxel (Cat. No. 580555).
A metabolite of the anticancer agent Paclitaxel (Cat. No. 580555). Note: 20 nmol = 17.4 µg.
Note: 20 nmol = 17.4 µg.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
A metabolite of the anticancer agent Paclitaxel
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
再構成
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
その他情報
Baldwin, S.J., et al. 1999. Br. J. Clin. Pharmacol.48, 424.
Fischer, V., et al. 1999. Drug Metab. Dispos.27, 410.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
953.8 - 1041.3 °F
引火点(℃)
512.1 - 560.7 °C
適用法令
Jan Code
580559-200NMOL:
580559-20NMOL:
試験成績書(COA)