Merck
1491332
USP
パクリタキセル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H51NO14
CAS番号:
分子量:
853.91
Beilstein:
1420457
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
paclitaxel
メーカー/製品名
USP
mp
213 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI Key
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Paclitaxel USP reference standard meant for use in specified quality tests and assays. Also used to prepare standard and system suitability solutions for the assay and impurity analysis using the liquid chromatography method coupled to a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Paclitaxel Injection
  • Paclitaxel
生物化学的/生理学的作用
パクリタキセルは、強力な抗悪性腫瘍および抗有糸分裂性のタキサン系薬物であり、β-チューブリンのN末端と結合し、微小管を安定化させてG2/M期の細胞周期を停止させます。微小管が損傷すると、JNK依存性経路と後続するJNK非依存性経路を通じてアポトーシスが誘発されます(おそらくは、プロテインキナーゼA(PKA)またはRaf-1キナーゼの活性化と関連し、Bcl-2のリン酸化が引き起こされます)。CYP2CBが関わる主要な代謝物は、6α-ヒドロキシパクリタキセル(6α-OHP)です。
注意
パクリタキセルは、メタノール中でエステル交換され、また水溶液中では加水分解されます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1491332-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Paclitaxel
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(6) , 3367- 3367 (2022)
Paclitaxel Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(6) (2021)