Merck
29914
Supelco
10-O-Deacetylpaclitaxel
reference material
別名:
Paclitaxel impurity G (PhEur), 10-Deacetyltaxol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H49NO13
CAS番号:
分子量:
811.87
MDL番号:
グレード
reference material
APIファミリー
paclitaxel
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@](C(C)(C)C([C@@H](O)C([C@]3(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])OC2)=O)=C5C)(O)C[C@@H]5OC([C@H](O)[C@@H](NC(C6=CC=CC=C6)=O)C7=CC=CC=C7)=O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29914-50MG:
29914-VAR:
29914-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)