Merck
PHL89806
パクリタキセル
phyproof® Reference Substance
別名:
Paclitaxel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H51NO14
CAS番号:
分子量:
853.91
Beilstein:
1420457
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
213 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI Key
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
パクリタキセルは、強力な抗悪性腫瘍および抗有糸分裂性のタキサン系薬物であり、β-チューブリンのN末端と結合し、微小管を安定化させてG2/M期の細胞周期を停止させます。微小管が損傷すると、JNK依存性経路と後続するJNK非依存性経路を通じてアポトーシスが誘発されます(おそらくは、プロテインキナーゼA(PKA)またはRaf-1キナーゼの活性化と関連し、Bcl-2のリン酸化が引き起こされます)。CYP2CBが関わる主要な代謝物は、6α-ヒドロキシパクリタキセル(6α-OHP)です。
注意
パクリタキセルは、メタノール中でエステル交換され、また水溶液中では加水分解されます。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89806-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emanuele Roscioli et al.
Cell reports, 31(4), 107535-107535 (2020-04-30)
Kinetochores are multi-protein machines that form dynamic attachments to microtubules and control chromosome segregation. High fidelity is ensured because kinetochores can monitor attachment status and tension, using this information to activate checkpoints and error-correction mechanisms. To explore how kinetochores achieve
Mohamed Moustafa-Kamal et al.
Cell reports, 33(1), 108230-108230 (2020-10-08)
mTOR is a serine/threonine kinase and a master regulator of cell growth and proliferation. Raptor, a scaffolding protein that recruits substrates to mTOR complex 1 (mTORC1), is known to be phosphorylated during mitosis, but the significance of this phosphorylation remains