Merck
J4580
Sigma-Aldrich
ジャスプラキノリド
≥97% (HPLC), film (colorless), actin polymerization promoter
別名:
Jaspamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H45BrN4O6
CAS番号:
分子量:
709.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ジャスプラキノリド, ≥97% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
film (colorless)
off-white to beige
溶解性
DMSO: >2 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1C[C@@H](C)\C=C(C)\C[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N(C)[C@H](Cc2c(Br)[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@H](CC(=O)O1)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22-,23-,24-,30+,31+/m0/s1
InChI Key
GQWYWHOHRVVHAP-DHKPLNAMSA-N
アプリケーション
ジャスプラキノリドは、ニワトリ胚におけるin vivo坐骨神経誘導異常に対するその影響を解析するために使用されています。また、アクチン動態阻害処理のためにコントロール細胞に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Jasplakinolide(ジャスプラキノリド)は、アクチン重合を促進し、アクチンフィラメントを安定化するアクチン特異的試薬です。
Jasplakinolide(ジャスプラキノリド)は、アクチン重合を促進し、アクチンフィラメントを安定化するアクチン特異的試薬です。In vitroで、Jasplakinolidetはアクチンフィラメントの核形成を刺激することによりアクチン重合を強力に誘発し、アクチン結合についてファロイジンと競合します(Kd = 15 nM)。In vivoでは、Jasplakinolideがアクチンフィラメントを破壊し、単量体アクチンの無定形塊への重合を誘発することが認められていますが、その正確な機序はまだ明らかにされていません。ジャスプラキノリドは、細胞透過性であるという点で他のアクチン安定剤とは異なります。このペプチドは殺菌、殺虫および抗増殖活性を有し、細胞接着、移動運動、エンドサイトーシス、小胞の選別と放出などアクチンの重合および解重合によって媒介される細胞プロセスを調べるのに有用です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
J4580-100UG:
J4580-VAR:
J4580-BULK:
J4580-100UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jeffery C Noro et al.
Chemistry & biodiversity, 9(10), 2077-2095 (2012-10-20)
The discovery of novel natural products for drug development relies heavily upon a rich biodiversity, of which the marine environment is an obvious example. Marine natural product research has spawned several drugs and many other candidates, some of which are
Kei H Kojo et al.
Plant & cell physiology, 54(9), 1491-1503 (2013-07-05)
In land plant cells, division planes are precisely predicted by the microtubule preprophase band and cortical actin microfilament pattern called the actin-depleted zone or actin microfilament twin peaks. However, the function of cortical actin microfilament patterning is not clear. In
The developmental and genetic basis of `clubfoot? in the peroneal muscular atrophy mutant mouse
Collinson J M, et al.
Development, 145(3), 160093-160093 (2018)
Long-range self-organization of cytoskeletal myosin II filament stacks
Hu S, et al.
Nature Cell Biology, 19(2), 133-133 (2017)
Jelena Dinic et al.
Biochimica et biophysica acta, 1828(3), 1102-1111 (2012-12-19)
The relationship between ordered plasma membrane nanodomains, known as lipid rafts, and actin filaments is the focus of this study. Plasma membrane order was followed in live cells at 37°C using laurdan and di-4-ANEPPDHQ to report on lipid packing. Disrupting
資料
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.