製品名
Latrunculin A, Latrunculia magnifica, Latrunculin A, CAS 76343-93-6, is a cell-permeable marine toxin that disrupts microfilament organization in cultured cells by the formation of a 1:1 complex with monomeric G-actin (KD = 200 nM).
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 8378
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
S1C[C@H](NC1=O)[C@@]2(O[C@H]3C[C@@H](OC(=O)\C=C(/CC\C=C\C=C/[C@H](CC3)C)\C)C2)O
InChI
1S/C22H31NO5S/c1-15-7-5-3-4-6-8-16(2)11-20(24)27-18-12-17(10-9-15)28-22(26,13-18)19-14-29-21(25)23-19/h3-5,7,11,15,17-19,26H,6,8-10,12-14H2,1-2H3,(H,23,25)/b4-3+,7-5-,16-11-/t15-,17-,18-,19+,22-/m1/s1
InChI Key
DDVBPZROPPMBLW-IZGXTMSKSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
G-actin
包装
警告
再構成
その他情報
Spector, I., et al. 1989. Cell Motil. Cytoskeleton 13, 127.
Coue, M., et al. 1987. FEBS Lett. 213, 316.
Schatten, G., et al. 1986. Exp. Cell Res. 166, 191.
Spector, I., et al. 1983. Science 219, 493.
WGK
WGK 3
Jan Code
428021-1.1ML:
428021-100UNUG:
428021-100UG:
428021-UG:
試験成績書(COA)