Merck
PHR1624
Supelco
シスプラチン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
cis-ジアンミン白金(II) ジクロリド, cis-ジクロロジアンミン 白金(II), cis-白金(II) ジアンミンジクロリド, シスプラチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pt(NH3)2Cl2
CAS番号:
分子量:
300.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. C2210000
traceable to USP 1134357
APIファミリー
cisplatin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
270 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキング標準物質の調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
シスプラチンは、さまざまな悪性度の癌患者の治療に使用される抗悪性腫瘍薬です。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらの物質は、製薬会社での出庫試験、製薬会社による定性的および定量的分析法の開発、食品および飲料品質管理試験、およびその他の校正要件を含む分析用途への使用に適しています。
シスプラチンは、高速液体クロマトグラフィーにより血漿、癌細胞および腫瘍サンプル中の分析物を測定する際に、分析標準物質として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
強力な抗悪性腫瘍プラチナ製剤です。DNAジヌクレオチドd(pGpG)との間に細胞毒性付加体を形成し、鎖内架橋を誘導します。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析証明書に記載されています。
脚注
本物質の試験成績書の例を参照する場合は、下の欄にLRAB7778を入力してください。この成績書は一例であり、入手されたロットのものではない可能性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1624-200MG:
PHR1624-200MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A high-performance liquid chromatographic assay for determination of cisplatin in plasma, cancer cell, and tumor samples.
Lopez-Flores A, et al.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 52(3), 366-372 (2005)
Sonja Ludwig et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 68(7), 1133-1141 (2019-05-30)
Advanced oral squamous cell carcinomas (OSCC) have limited therapeutic options. Although immune therapies are emerging as a potentially effective alternative or adjunct to chemotherapies, the therapeutic efficacy of combination immune chemotherapies has yet to be determined. Using a 4-nitroquinolone-N-oxide (4NQO)
Sample handling for determination of free platinum in blood after cisplatin exposure.
Johnsson A, et al.
Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 41(3), 248-251 (1997)
Adrián E Granada et al.
Molecular biology of the cell, 31(8), 845-857 (2020-02-13)
DNA-damaging chemotherapeutics are widely used in cancer treatments, but for solid tumors they often leave a residual tumor-cell population. Here we investigated how cellular states might affect the response of individual cells in a clonal population to cisplatin, a DNA-damaging
Jessica M Rusert et al.
Cancer research, 80(23), 5393-5407 (2020-10-14)
Medulloblastoma is among the most common malignant brain tumors in children. Recent studies have identified at least four subgroups of the disease that differ in terms of molecular characteristics and patient outcomes. Despite this heterogeneity, most patients with medulloblastoma receive