certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001539
APIファミリー
pemetrexed
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
InChI Key
QJVSMHJWAOSBMD-MYXYZBIASA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pemetrexed is an anionic anticancer drug with a narrow therapeutic index. As a folate anti metabolite, it acts as an inhibitor of thymidylate synthase. It can act effectively against a broad-spectrum of solid tumors such as non-small-cell lung and breast cancers in clinical trials. It is also effective against both dihydrofolate reductase and glycinamide ribonucleotide formyl transferase.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood,Immune system,Testes
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1596-500MG:
PHR1596-500MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック