Merck
1551300
USP
アミントリクロロ白金(II)酸カリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
トリクロロアンミン白金(II)酸カリウム, マグナスレッドアニオン塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KPt(NH3)Cl3
CAS番号:
分子量:
357.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cisplatin
メーカー/製品名
USP
mp
255 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
InChI Key
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Potassium Trichloroammineplatinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cisplatin
  • Cisplatin Injection
  • Cisplatin for Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1551300-20MG:
1551300-25MG:
試験成績書(COA)