Merck
479306
Sigma-Aldrich
cis-ジアンミン白金(II)ジクロリド
≥99.9% trace metals basis
別名:
cis-ジアンミン白金(II) ジクロリド, cis-ジクロロジアンミン 白金(II), cis-白金(II) ジアンミンジクロリド, シスプラチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pt(NH3)2Cl2
CAS番号:
分子量:
300.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
270 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
SMILES記法
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
cis-ジアンミン白金(II)ジクロリドは、種々の薬物担体の薬物送達における効率を試験するモデル薬物として使用されます。
精巣癌の進行抑制に用いられる有効性の高い化学療法薬
生物化学的/生理学的作用
強力な抗悪性腫瘍プラチナ製剤です。DNAジヌクレオチドd(pGpG)との間に細胞毒性付加体を形成し、鎖内架橋を誘導します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
479306-5G:
479306-50G:
479306-BULK:
479306-VAR:
479306-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly stable core-surface-crosslinked nanoparticles as cisplatin carriers for cancer chemotherapy.
Xu P, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 48(1), 50-57 (2006)
Synthesis of a new nanoparticle system based on electrostatic alginate?piperazine interactions.
Roman JV, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 27(5), 623-629 (2016)
Pedro J Beltran et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(11), 2947-2958 (2014-04-15)
Insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-IR) has been implicated in the pathogenesis of ovarian cancer. Ganitumab is an investigational, fully human monoclonal antibody against IGF-IR. Here, we explore the therapeutic potential of ganitumab for the treatment of ovarian cancer. The
Koji Tanaka et al.
Carcinogenesis, 36(8), 894-903 (2015-05-31)
There is increasing evidence that the expression of microRNA (miRNA) in cancer is associated with chemosensitivity but the mechanism of miRNA-induced chemoresistance has not been fully elucidated. The aim of this study was to examine the role of extracellular miRNA
Abdullah A Osman et al.
Cancer research, 75(7), 1205-1215 (2015-02-19)
TP53 is the most frequently altered gene in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC), with mutations occurring in over two thirds of cases; however, the predictive response of these mutations to cisplatin-based therapy remains elusive. In the current study