Merck
A7085
Sigma-Aldrich
アセトアミノフェン
BioXtra, ≥99.0%
別名:
4′-ヒドロキシアセトアニリド, 4-アセトアミドフェノール, N-(4-ヒドロキシフェニル)アセトアミド, N-アセチル-4-アミノフェノール, APAP, パラセタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4OH
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
2208089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
mp
168-172 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 0.5 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトアミノフェンまたはパラセタモールは鎮痛解熱剤です。ただし、弱い非オピオイド性鎮痛剤です。
アプリケーション
アセトアミノフェンは以下の用途に用いられています:
  • 海産イガイの脂質過酸化反応へのその作用を試験するための抗炎症薬として
  • γ-アミノ酪酸作動性およびグルタミン酸作動性ニューロンの神経突起伸長に対するその作用を試験するため
  • マウスにおける肝臓細胞損傷誘発剤として
鎮痛薬
生物化学的/生理学的作用
アセトアミノフェンまたはパラセタモールはプロスタグランジン合成の阻害剤で、中枢神経系においてアラキドン酸との錯体を形成し、その結果としてカンナビノイド受容体の活性化に不可欠なN-アラキドニルフェントラミンを形成します。アセトアミノフェンは、代謝されて有毒なN-アセチル-p-ベンゾキノンイミンになります。変形性関節症疼痛のために処方されるパラセタモールは、シクロオキシゲナーゼ1および2活性を阻害します。パラセタモールは肝臓に含まれるシトクロムP450酵素により代謝されて、肝臓毒性に関与します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A7085-1KG:
A7085-VAR:
A7085-BULK:
A7085-500G:
A7085-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects on feeding rate and biomarker responses of marine mussels experimentally exposed to propranolol and acetaminophen
Sole M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 396(2), 649-656 (2010)
Paracetamol: mechanisms and updates
Sharma CV and Mehta V
Continuing education in anaesthesia, critical care & pain, 14(4), 153-158 (2013)
Interactions between Acetaminophen and Phytotherapies: Overview for the Rational Use of Phytotherapics
Ribeiro J, et al.
Journal of Natural Product and Plant Resources, 8(3), 1-14 (2018)
Early detection of acute druginduced liver injury in mice by non-invasive NIR fluorescence imaging
Vasquez KO and Peterson JD
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 1(4), 23-23 (2017)
Comparative Sensitivity of Human-Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neuronal Subtypes to Chemically Induced Neurodegeneration
Cohen JD and Tanaka Y
Applied In Vitro Toxicology, 4(4), 347-364 (2018)