Merck
A2093
Sigma-Aldrich
Aspirin
meets USP testing specifications
別名:
アセチルサリチル酸, 2-アセトキシ安息香酸, O-アセチルサリチル酸, ASA, アスピリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
779271
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
フォーム
powder or crystals
mp
134-136 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アスピリン(アセチルサリチル酸)は、非ステロイド系抗炎症剤です。 白色の結晶性粉末として存在し、サリチル酸から生じます。
アプリケーション
アスピリンは以下の用途で使用されてきました:
  • 13,14-ジヒドロ-15-ケト-プロスタグランジン F2α(PGFM)測定中の血液の安定化剤として
  • BV-2 ミクログリア細胞株の細胞生存率の評価のため
  • 形態形成アッセイにおいて
生物化学的/生理学的作用
アスピリンは、発熱や関節炎などの疼痛の治療に使用される鎮痛解熱薬です。 また心血管疾患にも関連しています。
COX-1アイソフォームに対する向上した選択性で、シクロオキシゲナーゼ(プロスタグランジンH合成酵素)の阻害によりプロスタグランジン産生を遮断。抗血栓作用は、トロンボキサン産生および血小板凝集を抑制する血小板中のCOX-1の阻害によるものです。結腸直腸およびその他の固形腫瘍に対する化学的予防。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F
引火点(℃)
250 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A2093-100G:4548173946795
A2093-BULK:
A2093-500G:4548173946801
A2093-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Aspirin suppresses growth in PI3K-mutant breast cancer by activating AMPK and inhibiting mTORC1 signaling
Henry, et al.
Cancer Research, 77(3), 790-801 (2017)
Relationship between endotoxin and prostaglandin (PGE2 and PGFM) concentrations and ovarian function in dairy cows with puerperal endometritis
Mateus L, et al.
Animal Reproduction Science (2003)
Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods E-book (2011)
Concise Clinical Pharmacology (2007)
The 100 Most Important Chemical Compounds: A Reference Guide (2011)