安全性情報
8.18731
Sigma-Aldrich
Salicylic acid
for synthesis
別名:
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O3
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-712-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 100 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
形状
solid
自己発火温度
500 °C
有効性
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
テクニック
tissue culture: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
転移温度
flash point 157 °C
溶解性
water: 2 g/L at 20 °C
密度
1.443 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400‑500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Salicylic Acid and Water Stress: Investigates the impact of salicylic acid on the morphophysiology and essential oil profile of Eryngium foetidum under water stress conditions, highlighting its role in enhancing plant resilience and secondary metabolite production (Santos et al., 2024).
  • Salicylic Acid in Plant Defense: Focuses on the usage of salicylic acid as an elicitor to boost the production of withanolides and phenolic acids in Withania somnifera, demonstrating its efficacy in improving secondary metabolite yield in plant biotechnological applications (Halder and Ghosh, 2024).
  • Salicylic Acid in Natural Deep Eutectic Solvents: Describes the application of natural deep eutectic solvents containing salicylic acid for forming aqueous biphasic systems, presenting a novel method for drug extraction and highlighting its potential in pharmaceutical manufacturing (Ghaffari et al., 2024).
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2