アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −11°, c = 1 in 1 M NaOH
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
245 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)/t12-,13+,14+/m1/s1
InChI Key
VGGGPCQERPFHOB-RDBSUJKOSA-N
遺伝子情報
human ... ANPEP(290) , DPP4(1803)
mouse ... Rnpep(215615)
rat ... Mme(24590)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
482609-BULK:
482609-500MG:
482609-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック