Merck
B5144
Sigma-Aldrich
ブロメライン from pineapple stem
≥4 units/mg protein, (chromatography purified)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
(chromatography purified)
≥4 units/mg protein
組成
Protein, 30-50% biuret
溶解性
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
パイナップルの茎から得られたブロメラインは、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)/ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)ザイモグラムにおけるポジティブコントロールとして使用されています。また、タンパク質分解活性を測定するためのアゾカゼイン基質としても使用されています。
ブロメラインは、炎症誘発性プロスタグランジンの生合成を阻害するよう使用できます。凝固効率を下げるために使用できます。ブロメラインは、パイナップルの茎由来で、ミツバチが集めた花粉の酵素加水分解に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
ブロメラインは、タンパク質の劈開に幅広い特異性をもつシステインエンドペプチダーゼです。ブロメライン、果実の茎または一部です。製品P3169(pGlu-Phe-Leu-p-ニトロアニリド)は、ブロメラインのアッセイのための色素基質として使用できます。
単位の定義
1ユニットは、pH 4.6、25°C、1分間に、1.0 μmolのp-ニトロフェノールをN-α-Z-L-リジンp-ニトロフェノールエステルから遊離させる酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(マンニト-ル、リン酸カリウムバッファ-塩含有)。
調製ノート
クロマトグラフィ-精製
クロマトグラフィーにより精製されています。1mg/mL濃度で水に溶かすと、無色透明の溶液になります。
インヒビター
製品番号
詳細
価格
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B5144-250UN-PW:
B5144-VAR:
B5144-100UN-PW:
B5144-BULK:
B5144-100UN:
B5144-250UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Azocasein substrate for determination of proteolytic activity: reexamining a traditional method using bromelain samples
Coelho DF, et al.
BioMed Research International (2016)
Acidic cysteine protease inhibitors from pineapple stem.
R L Heinrikson et al.
Methods in enzymology, 45, 740-751 (1976-01-01)
Ashley G Yow et al.
Scientific reports, 13(1), 11605-11605 (2023-07-19)
Papain (aka C1A) family proteases, including bromelain enzymes, are widespread across the plant kingdom and play critical regulatory functions in protein turnover during development. The proteolytic activity exhibited by papain family proteases has led to their increased usage for a
Larisa V Kordyukova et al.
Membranes, 11(10) (2021-10-23)
Influenza A virus envelope contains lipid molecules of the host cell and three integral viral proteins: major hemagglutinin, neuraminidase, and minor M2 protein. Membrane-associated M1 matrix protein is thought to interact with the lipid bilayer and cytoplasmic domains of integral
Basir Ahmad et al.
Biopolymers, 81(5), 350-359 (2005-12-14)
The effect of low, medium, and high molecular weight poly(ethylene glycol) (e.g., PEG-400, -6000, and -20,000) on the structure of the acid unfolded state of unmodified stem bromelain (SB) obtained at pH 2.0 has been studied by various spectroscopic methods.