Merck
T3882
Sigma-Aldrich
トリトリデカン酸グリセリル
≥99%
別名:
TG (13:0/13:0/13:0), 1,2,3-トリトリデカノイルグリセリン, トリトリデカノイン(C13:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H80O6
CAS番号:
分子量:
681.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H80O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-40(43)46-37-39(48-42(45)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)38-47-41(44)35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h39H,4-38H2,1-3H3
InChI Key
UDXANBFMQUOKTQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリトリデカン酸グリセリルは、筋肉ホモジネートからの総脂質の抽出のための内部コントロールとして使用されています。また、ワンステップ抽出・エステル転移反応法を用いた飼料や濃縮物の脂質含有量と脂肪酸(FA)組成を評価するための内部スタンダードとしても使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3882-500MG:
T3882-100MG:
T3882-VAR:
T3882-1G:
T3882-BULK:
T3882-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana Luiza Fontes et al.
Scientific reports, 8(1), 15591-15591 (2018-10-24)
Current research on lipids is highlighting their relevant role in metabolic/signaling pathways. Conjugated fatty acids (CFA), namely isomers of linoleic and linolenic acid (i.e. CLA and CLNA, respectively) can positively modulate inflammation processes and energy metabolism, promoting anti-carcinogenic and antioxidant
Luís M Rodríguez-Alcalá et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(35), 7680-7686 (2017-08-10)
This study aimed to assess the oral absorption and plasma kinetics of two main isomers contained in commercial conjugated linoleic acid (CLA)-rich oil (Tonalin TG-80), rumenic acid (RA), and C18:2 trans-10, cis-12. The isomer plasma disposition after the single oral
Jimena Lavandera et al.
The British journal of nutrition, 118(11), 906-913 (2017-11-28)
Conjugated linoleic acid (CLA) might regulate the lipid depots in liver and adipose tissue. As there is an association between maternal nutrition, fat depots and risk of offspring chronic disease, the aim was to investigate the effect of maternal CLA
Laura Goracci et al.
Chemical research in toxicology, 33(1), 258-270 (2019-12-11)
The importance of adsorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity (ADMET) analysis is expected to grow substantially due to recent failures in detecting severe toxicity issues of new chemical entities during preclinical/clinical development. Traditionally, safety risk assessment studies for humans have