Merck
T2151
Sigma-Aldrich
トリヘプタデカン酸グリセリル
≥99%
別名:
TG (17:0/17:0/17:0), 1,2,3-トリヘプタデカノイルグリセリン, トリヘプタデカノイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)15COOCH2]2CHOCO(CH2)15CH3
CAS番号:
分子量:
849.40
Beilstein:
1811256
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C54H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h51H,4-50H2,1-3H3
InChI Key
FBFWDBGUSMGXPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリヘプタデカン酸グリセリルは、次の用途で使用されています:
  • ダイズ脂質抽出のためのガスクロマトグラフィー(GC)分析における外部スタンダードとして
  • ガスクロマトグラフィー・水素炎イオン化検出器(GC-FID)による脂質分析におけるエステル転移反応効率を補正するための内部スタンダード溶液として
  • 薄層クロマトグラフィー(TLC)分析のためにN. benthamiana(ベンサミアナタバコ)の新鮮葉から得られた総脂質を溶解し、その脂肪酸含有量をGCにより分析するためのクロロホルムにおける内部スタンダードとして
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2151-BULK:
T2151-VAR:
T2151-25MG:
T2151-1G:
T2151-500MG:
T2151-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sara Madji et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-06-12)
This study aims at investigating p-menthane, a novel bio-based solvent resulting from the hydrogenation of d-limonene, as a green alternative to n-hexane or toluene for the extraction and solubilization of natural substances. First, conductor-like combination of quantum chemistry (COSMO) coupled
Shannon E Currie et al.
Conservation physiology, 7(1), coz005-coz005 (2019-02-26)
In order to effectively conserve species, we must understand the structure and function of integral mechanisms at all levels of organismal organisation, from intracellular biochemistry to whole animal ecophysiology. The accuracy of biochemical analyses depend on the quality and integrity
Antoine Delbrut et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(4) (2018-04-12)
By their autotrophic nature and their molecular richness, microalgae are serious assets in the context of current environmental and societal challenges. Some species produce both omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and xanthophylls, two molecular families widely studied for
Kiran-Kumar Shivaiah et al.
Plant physiology, 182(2), 756-775 (2019-12-04)
Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), like most dicotyledonous plants, expresses a multicomponent, heteromeric acetyl-CoA carboxylase (htACCase), which catalyzes the generation of the malonyl-CoA precursor of de novo fatty acid biosynthesis. This enzyme consists of four catalytic subunits: biotin carboxylase (BC), carboxyltransferase (CT)-α
Hyun Uk Kim et al.
FEBS open bio, 4, 25-32 (2013-12-24)
The LEAFY COTYLEDON2 (LEC2) gene plays critically important regulatory roles during both early and late embryonic development. Here, we report the identification of the LEC2 gene from the castor bean plant (Ricinus communis), and characterize the effects of its overexpression