アッセイ
≥97% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
131 °C/4 mmHg (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3
InChI Key
JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T0627-1G:
T0627-25G:
T0627-VAR:
T0627-BULK:
T0627-5G:
T0627-10G:
試験成績書(COA)
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1