Merck
T5888
Sigma-Aldrich
トリパルミチン酸グリセリル
≥99%
別名:
TG(16:0/16:0/16:0), グリセリントリパルミタート, トリパルミチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)14COOCH2]2CHOCO(CH2)14CH3
CAS番号:
分子量:
807.32
Beilstein:
1811188
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
semisynthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
InChI Key
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリパルミチン酸グリセリルは単純な飽和グリセリドです。パーム油中やヤシ油中にたいてい固形で存在します。パーム油の1~11%を占め、高い融点を有します。
アプリケーション
グリセリントリパルミタート(トリパルミチン酸グリセリル)は、Azospirillum brasilense由来の脂質の定量化のための検量線作成の標準物質
  • として以下の用途に使用されています
  • 薄層クロマトグラフィーを使用したカイコ胚および胚体外卵黄脂質の定量化のために
  • Neochloris minuta微細藻類細胞中のトリアシルグリセロールの定量化のために
生物化学的/生理学的作用
グリセリルトリパルミタートは、効果的なドラッグデリバリーのための担体分子であり、固体脂質ナノ粒子製剤に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5888-500MG:
T5888-5G:
T5888-50MG:
T5888-100MG:
T5888-VAR:
T5888-1G:
T5888-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Changes in lipid droplet localization during embryogenesis of the silkworm, Bombyx mori
Yamahama Y, et al.
Zoological Science, 25(6), 580-587 (2008)
Tripalmitin nanoparticle formulations significantly enhance paclitaxel antitumor activity against breast and lung cancer cells in vitro
Leiva M, et al.
Scientific reports, 7(1), 13506-13506 (2017)
Isothermal crystallization of tripalmitin in sesame oil
Dibildox-Alvarado E and Toro-Vazquez JF
Journal of the American Oil Chemists' Society, 74(2), 69-76 (1997)
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 1 (2006)
Starch, Lipid, and Protein Accumulation in Nutrient-Stressed Microalgal Cells Studied Using Fourier Transform Infrared Microscopy
Hastings G, et al.
Frontiers in Science, Technology, Engineering and Mathematics, 2(2), 1-1 (2018)