由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC
InChI
1S/C51H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h19-24,48H,4-18,25-47H2,1-3H3/b22-19-,23-20-,24-21-
InChI Key
SKGWNZXOCSYJQL-BUTYCLJRSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T2630-1G:
T2630-10MG:
T2630-50MG:
T2630-VAR:
T2630-100MG:
T2630-500MG:
T2630-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック