Merck
T7140
Sigma-Aldrich
トリオレイン酸グリセリル
≥99%
別名:
1,2,3-トリ(cis-9-オクタデセノイル)グリセリン, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), オレイン酸トリグリセリド, グリセリントリオレアート, グリセロールトリオレイン, トリオレイン, (9Z)9-オクタデセン酸1,2,3-プロパントリイルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
CAS番号:
分子量:
885.43
Beilstein:
1718692
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141833
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (sunflower)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
oil
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI Key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリオレイン酸グリセリルはグリセロール由来です。本化合物は3つのオレイン酸ユニットで構成された不飽和トリグリセリドです。
アプリケーション
トリオレイン酸グリセリルは、以下の用途に使用されています:
  • マウスに対し無脂肪のbasal mixおよびコーン油とともに摂食させた後に食餌性脂肪吸収を評価するための実験食
  • レチノール結合タンパク質検出のための迅速な酵素免疫測定法を開発するアプローチにおけるヒト血清への作用を検査する干渉物質
  • ウシ由来肝臓組織サンプルを用いた比色分析によるトリグリセリド濃度測定の標準物質
包装
密封アンプル入り。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
626.0 °F - closed cup
引火点(℃)
330.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T7140-1G:
T7140-10G:
T7140-100MG:
T7140-VAR:
T7140-BULK:
T7140-5G:
T7140-50G:
T7140-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stearoyl-CoA desaturase-1 mediates the pro-lipogenic effects of dietary saturated fat
Sampath H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 282(4), 2483-2493 (2007)
Energy balance, metabolic status, and the first postpartum ovarian follicle wave in cows administered propylene glycol
Butler ST, et al.
Journal of Dairy Science, 89(8), 2938-2951 (2006)
Effect of glycerol and its analogs on polyhydroxyalkanoate biosynthesis by recombinant Ralstonia eutropha: a quantitative structure-activity relationship study of chain transfer agents
Tsuge T, et al.
Polymer Degradation and Stability, 98(9), 1586-1590 (2013)
Chemistry and Physics for Nurse Anesthesia, 327-327 (2009)
Helen B Hartman et al.
Journal of lipid research, 50(6), 1090-1100 (2009-01-29)
The role of farnesoid X receptor (FXR) in the development of atherosclerosis has been unclear. Here, LDL receptor (LDLR(-/-)) or apolipoprotein E (apoE(-/-)) female or male mice were fed a Western diet and treated with a potent synthetic FXR agonist