Merck
M7765
Sigma-Aldrich
1-オレオイル-rac-グリセリン
≥99%
別名:
MG(18:1(9Z)/0:0/0:0)[rac], 1-(シス-9-オクタデセノイル)-rac-グリセロール, rac-グリセリン 1-モノオレアート, DL-α-モノオレイン, グリセリルシス-9-オクタデセノアート, モノオレイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH2CHOHCH2OH
CAS番号:
分子量:
356.54
Beilstein:
1728976
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
詳細
non-ionic
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
mp
35 °C
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI Key
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-オレオイル-rac-グリセロールは、天然の油脂から得られるモノグリセリドです。本化合物は、反応性である2つのアルコール基を含んでいます。本化合物は、クロロホルムおよびヘキサンに可溶性です。本化合物は、ヘキサンから結晶化することができます。
アプリケーション
1-オレオイル-rac-グリセロールは、以下の用途に使用されています:
  • 2シリンジ法によりサンプルと混合し、結晶化技術で脂質立方相を実現
  • モノグリセリド(MG)リパーゼアッセイの基質
  • in vitro MGヒドロラーゼ活性測定のためのMG溶液の調製。
生物化学的/生理学的作用
1-オレオイル-rac-グリセロールは、リポタンパク質リパーゼを介したトリグリセリド加水分解に対し、阻害作用および抗阻害作用の両方を示します。
モノオレイン(1-オレオイル-rac-グリセロール)は、モノオレインベースのナノ粒子液体分散物の開発において薬剤送達賦形剤の候補として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
309.2 °F - closed cup
引火点(℃)
154.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7765PROC:
M7765-VAR:
M7765-1G:
M7765-25MG:
M7765-BULK:
M7765-PH:
M7765-100MG:
M7765-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thomas G Meikle et al.
Journal of colloid and interface science, 587, 90-100 (2020-12-29)
The growing global threat of antimicrobial resistance, combined with the slowed development of novel antibiotics, has resulted in a critical need for new antimicrobial therapies. Naturally occurring antimicrobial peptides (AMPs) can act as highly potent, broad-spectrum antibiotics which may be
Assays of lipolytic enzymes
Adipose Tissue Protocols, 97-119 (2001)
Measurement of lipolysis
Methods in Enzymology, 538, 171-193 (2014)
Hidetsugu Asada et al.
Structure (London, England : 1993), 28(4), 418-425 (2020-01-04)
Angiotensin II (AngII) is a peptide hormone that plays a key role in regulating blood pressure, and its interactions with the G protein-coupled receptors, AngII type-1 receptor (AT1R) and AngII type-2 receptor (AT2R), are central to its mechanism of action.
Recent Advances in Environmentally Compatible Polymers: Cellucon?99 Proceedings, 205-205 (2001)