Merck
G005877
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Soybean Oil on Discovery® HS C18 (Acetone-Acetonitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: [A] acetone; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 914 psi (63 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
sample: 5% soybean oil in acetone (w/v)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
Soybean oil was analyzed as 5% diluted sample in acetone (w/v)
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    LLL
    OOO
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)