安全性情報
47122
Supelco
大豆油
analytical standard
別名:
大豆油 Glycine max(ダイズ)由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.4743 (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
oleic acid
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本物質は、食品と接触することを意図したプラスチックに関するEU規則10/2011の輸入自由品目リストに記載されています。
特徴が明らかにされたダイズ油サンプルは、脂肪酸メチルエステル(FAME)分析のためのコントロールまたはチェックサンプルとして使用可能です。メルクの標準物質のクロマトグラフィーフィンガープリントを用いて、サンプル中の大豆油の有無を確認できます。クロマトグラムを含む組成証明書は、各製品に同梱して発送されます。
これらの標準物質は、定性的な基準として使用できます。これらの標準物質により、脂質に関する手順が標準化され、結果を他のものと比較する優れた手段がもたらされます。窒素下で琥珀色のアンプルに詰められています。
アプリケーション
ダイズ油は、高速液体クロマトグラフィー法により牛乳サンプル中の分析対象物を測定するための分析用標準物質として使用される場合があります。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
47122:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
パーム油 analytical standard
Supelco
70905
パーム油
USP
USP
1090150
カノラ油
Analysis of human milk triacylglycerols by high-performance liquid chromatography with light-scattering detection.
Pons SM, et al.
Journal of Chromatography A (1998)
Analysis of human milk triacylglycerols by high-performance liquid chromatography with light-scattering detection.
Pons SM, et al.
Journal of Chromatography A (1998)
Angela M Nivala et al.
Metabolism: clinical and experimental, 62(5), 753-760 (2013-01-15)
In cell systems, saturated fatty acids, compared to unsaturated fatty acids, induce a greater degree of ER stress and inflammatory signaling in a number of cell types, including hepatocytes and adipocytes. The aim of the present study was to determine
Management of near fatal mixed tricyclic antidepressant and selective serotonin reuptake inhibitor overdose with Intralipid®20% emulsion.
A Nair et al.
Anaesthesia and intensive care, 41(2), 264-265 (2013-03-28)
Kara S Hughan et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(5), 2062-2069 (2013-03-26)
Overweight/obese (OW/OB) African American (AA) adolescents have a more diabetogenic insulin secretion/sensitivity pattern compared with their American white (AW) peers. The present study investigated β-cell lipotoxicity to test whether increased free fatty acid (FFA) levels result in greater β-cell dysfunction
資料
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC