テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
condition: 6 mL hexane
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-Si, 1 gm/6 mL (52656-U)
sample addition: 0.12 g oil in 0.5 mL hexane
elution: 10 mL hexane-diethyl ether 87-13 (v/v)
eluate post-treatment: vaporation to dryness, reconstituted into 2 mL acetone
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: propionitrile
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1117 psi (77 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
Soybean oil was cleaned using Silica SPE and analyzed as 5% sample in acetone (w/v).
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
LLL
OOO
SPEチューブまたはプレート
移動相成分
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)