Merck
185590
Sigma-Aldrich
プロピオニトリル
99%
別名:
シアン化エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CN
CAS番号:
分子量:
55.08
Beilstein:
773680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.366 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 11.9g/100g at 40 °C
water: soluble 29g/100g at 100 °C
DMF: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
密度
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
CCC#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
InChI Key
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピオニトリルは実験的な十二指腸潰瘍発生薬であり、ラットの胃酸分泌を刺激することが判明しました
アプリケーション
プロピオニトリルは、グラファイト化メソポーラスカーボンC3N4触媒により、様々なニトリルをトリアジン誘導体にシクロ三量化するのに使用されましたo-クレゾールおよびプロピオニトリルによる複合体形成のラマン分光研究で使用されました
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185590-100G:
185590-VAR:
185590-500G:
185590-5ML:4548173111322
185590-5G:
185590-500ML:4548173111315
185590-BULK:
185590-100ML:4548173111308
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
S Szabo et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 16(2), 311-323 (1977-02-01)
Cysteamine and propionitrile, experimental duodenal ulcerogens, stimulated gastric acid secretion in the rat. Gastric acid secretion was measured by two separate methods, the conventional pylorus ligation technique and a non-invasive technique based on the pH dependent liberation of azure A
A Raman spectroscopic study of complex formation between o-cresol and propionitrile.
Girling RB and Shurvell HF.
Vibrational Spectroscopy, 18(1), 77-82 (1998)
Mesoporous graphitic carbon nitride as a versatile, metal-free catalyst for the cyclisation of functional nitriles and alkynes.
Goettmann F, et al.
New. J. Chem., 31(8), 1455-1460 (2007)
Atsushi Kunishita et al.
Inorganic chemistry, 47(18), 8222-8232 (2008-08-14)
The copper(II) complexes 1(H) and 1(Ar(X)), supported by the N,N-di(2-pyridylmethyl)benzylamine tridentate ligand (L(H)) or its derivatives having m-substituted phenyl group at the 6-position of pyridine donor groups (L(Ar(X))), have been prepared, and their reactivity toward H2O2 has been examined in
D Somjen et al.
Journal of cellular biochemistry, 112(2), 625-632 (2011-01-27)
In cultured human osteoblasts estradiol-17β (E2) modulated DNA synthesis, the specific activity of creatine kinase BB (CK), 12 and 15 lipoxygenase (LO) mRNA expression and formation of 12- and 15-hydroxyeicosatetraenoic acid (HETE). We now investigate the response of human bone