物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Discovery®
組成
bed wt., 1 g
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
6 mL
マトリックス
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
silica bonding
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保存メカニズム:順相
試料マトリックスの適合性:有機溶媒、油および脂質。
試料マトリックスの適合性:有機溶媒、油および脂質。
- 順相SPEおよび他の改変フラッシュ洗浄法に理想的な非接着酸洗浄シリカ吸着剤です。
- 極性溶液を漸増させる連続溶出により、構造的に類似した分子を分離または除去するために使用されることも多いです。
- ほとんどの極性順相吸着剤が利用できます。
- 反応副生成物および過剰な試薬から標的分子を取り除く際に、溶液相のコンビナトリアル化学反応を純化する優れた能力があります。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52656-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)