安全性情報
CRM46304
Supelco
アフラトキシンMix
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 5 × 1 mL
別名:
アフラトキシンMix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 5 × 1 mL
濃度
in methanol (varied conc.)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
アプリケーション
分析機器の校正、分析法のバリデーション、検出限界の決定、直線性試験、回収率試験に使用することを意図しています。
このAflatoxin Mix 4 solutionは以下の用途に使用されました:
  • コーヒー豆および粉末サンプル中のアフラトキシン—B1、B2、G1、およびG2の超高速液体クロマトグラフィー-蛍光検出(UHPLC-FLD)に基づく定量
  • 蛍光検出器を備えた超高速液体クロマトグラフィーによるトウモロコシ、コメ、モロコシ粉、およびピーナッツサンプル中のアフラトキシン(B1、B2、G1、およびG2)の測定
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)と蛍光検出の組み合わせによる65種類のピーナッツ含有小麦粉サンプル中の自然に生じたアフラトキシンの測定
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
    Aflatoxin B1 1 μg/mL
    Aflatoxin B2 .3 μg/mL
    Aflatoxin G1 1 μg/mL
    Aflatoxin G2 .3 μg/mL
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM46304:4548173340319
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bolun Yu et al.
Toxins, 12(3) (2020-03-04)
Aflatoxin B1 (AFB1) and aflatoxin B2 (AFB2) are the most common aflatoxins produced by Aspergillus flavus in peanuts, with high carcinogenicity and teratogenicity. Identification of DNA markers associated with resistance to aflatoxin production is likely to offer breeders efficient tools
Jeonghyun Yun et al.
Journal of food science, 85(3), 762-770 (2020-01-31)
Nuruk is a fermentation agent used to manufacture alcoholic beverages, which contains a variety of microorganisms. Most microorganisms in Nuruk are useful for the production of alcoholic beverages; however, Nuruk can be infected with Aspergillus flavus, which produces aflatoxin (AF).
資料
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
関連コンテンツ
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.