安全性情報
34036
Supelco
アフラトキシンMix 4成分 溶液
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
0.5 μg/mL B2 and G2 in acetonitrile
2 μg/mL B1 and G1 in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アフラトキシンは、アスペルギルス属の真菌(大部分はA. flavusA. parasiticusA. nomius)によって産生される、毒性の高い二次代謝物群です。これまでに同定された20種類のアフラトキシンのうち、B1、B2、G1、G2は天然に存在する4種類のアフラトキシンです。
アプリケーション
分析装置のキャリブレーション、分析法のバリデーション、検出限界の決定、直線性試験、回収率試験に使用することを目的としています。
このアフラトキシンMix 4溶液は、以下のように使用されました:
  • 超高速液体クロマトグラフィー-蛍光検出(UHPLC-FLD)による、コーヒー豆および粉末サンプル中のアフラトキシン— B1、B2、G1、G2の定量
  • 超高速液体クロマトグラフィーと蛍光検出器による、トウモロコシ、コメ、ソルガムミール、ピーナッツサンプル中のアフラトキシン(B1、B2、G1、G2)の推定
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)-蛍光検出による、ピーナッツ含有小麦粉サンプル65点中の天然に存在するアフラトキシンの定量
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34036-2ML-BULK-R:
34036-1ML-R:4548173904887
34036-5ML-R:4548173258508
34036-1ML-BULK-R:
34036-2ML-R:4548173904894
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Supel Tox AflaZea SPE improves analyte recovery with less sample volume, while HPLC confirms effective elimination of interferences.
Analyte recovery values from spiked cannabis extracts ranged from 102 to 127% with RSD below 12% for 3 replicates. Excellent recovery values were even observed for Aflatoxins B2 and G2 which were spiked at a low level of 6.1 ppb.
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
関連コンテンツ
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC