Merck
34031
Supelco
アフラトキシンM1 溶液
0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12O7
CAS番号:
分子量:
328.27
Beilstein:
1630643
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
0.5 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc2OC3OC=C[C@@]3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
InChI Key
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AspergillusFusariumPenicilliumなどの真菌属は、マイコトキシンを産生します。このような有毒二次代謝産物は、汚染された作物や果実を介して、または加工食品や飼料製品を通じて食物連鎖に入った場合、動物およびヒトの健康にとって有害です。
アフラトキシンM1は、食品および飼料の厳密な品質管理のために開発された一成分マイコトキシン標準液です。
Certanバイアル
イソプロチュロン-d6は、加圧液体抽出および液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析法(HPLC-MS-MS)を用いる浮遊微小粒子物質中の農薬の分析において内部スタンダードとして使用されてきました。
アプリケーション
アフラトキシンM1は、クロマトグラフィー法による乳サンプルおよび乳製品中の分析物の定量において、分析標準物質として使用できます。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34031-5ML-R:4548173904832
34031-2ML-R:4548173904825
34031-2ML-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liquid chromatography/tandem mass spectrometric confirmatory method for determining aflatoxin M1 in cow milk: comparison between electrospray and atmospheric pressure photoionization sources.
Cavaliere C, et al.
Journal of Chromatography A, 1101(1-2), 69-78 (2006)
"Analysis of currently used pesticides in fine airborne particulate matter (PM 2.5) by pressurized liquid extraction and liquid chromatography?tandem mass spectrometry"
Coscolla C, et al.
Journal of Chromatography A, 1200(02), 100-107 (2008)
Determination of Aflatoxin M1 in Milk and Milk Powder Using High-Flow Solid-Phase Extraction and Liquid Chromatography- Tandem Mass Spectrometry
Chen Y-C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(22), 8474-8480 (2005)
High-performance liquid chromatography with post-column derivatisation and fluorescence detection for sensitive determination of aflatoxin M1 in milk and cheese.
Manetta AC, et al.
Journal of Chromatography A, 1083(1-2), 219-222 (2005)
O C M Queiroz et al.
Journal of dairy science, 95(10), 5901-5908 (2012-08-21)
This project aimed to examine the effects of adding 2 doses of a montmorillonite-based mycotoxin adsorbent on milk aflatoxin M(1) (AFM(1)) concentrations and the performance and innate immune response of dairy cows fed an aflatoxin B(1) (AFB(1))-contaminated diet. Eight lactating