Merck
CRM46912
Supelco
オクラトキシンA 溶液
certified reference material, 50 μg/mL in benzene: acetic acid (99:1), ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18ClNO6
CAS番号:
分子量:
403.81
Beilstein:
8169012
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
50 μg/mL in benzene: acetic acid (99:1)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(c(O)c2C(=O)O1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
InChI Key
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
オクラトキシンAはマイコトキシンであり、AspergillusPenicilliumなどの糸状菌によって産生される、天然に存在する二次代謝産物です。ヒトに対して発癌性を有する可能性があることから、国際がん研究機関によりグループ2B物質に分類されています。
アプリケーション
CRMは以下の用途でも使用できます:
  • サンプル処理用の浮遊有機液滴の分散液液マイクロ抽出-凝固(DLLME-SFO)および超高速液体クロマトグラフィー-ポジティブエレクトロスプレーイオン化-タンデム質量分析(UHPLC-(+-ESI)-MS/MS)を用いた、さまざまなタイプの市販コーヒーのサンプル中のオクラトキシンAの同定と測定
  • 塩析支援液液抽出(SALLE)および超高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UHPLC-MS/MS)に基づく選択的方法によるビールサンプル中のオクラトキシンAの測定
  • オンライン固相抽出(SPE)と高速液体クロマトグラフィー-蛍光検出(HPLC-FD)の組み合わせを用いたトカイワイン中のオクラトキシンAおよびオクラトキシンBの同時測定
  • ワインサンプル中のオクラトキシン A を測定するためのオンライン SPE-HPLC 法の開発
  • 示差パルスボルタンメトリーによるグレープジュースサンプル中の官能化グラフェン(f-グラフェン)ドープキトサンをベースとするアプタマーを用いたオクラトキシンAの電気化学的定量
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM46912:4548173339573
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
関連コンテンツ
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.