Merck
CRM44647
Supelco
アフラトキシンB1 溶液
certified reference material, 20 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
別名:
マイコトキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12O6
CAS番号:
分子量:
312.27
Beilstein:
1269174
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
20 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12OC=C[C@@]1([H])c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI Key
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM44647:4548173372013
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)