Merck
34034
Supelco
アフラトキシンB2 溶液
0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O6
CAS番号:
分子量:
314.29
Beilstein:
1355115
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
0.5 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCO[C@]1([H])Oc3cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc4c23
InChI
1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI Key
WWSYXEZEXMQWHT-WNWIJWBNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certanバイアル
アフラトキシンB2は、アスペルギルス種によって汚染された、食品および飼料で生産される真菌代謝産物の1つです。
特定のバイアル。
アフラトキシンは、アスペルギルスペニシリウムおよびフザリウムなどのさまざまな真菌種の二次代謝の結果として生成されるマイコトキシンです。
アプリケーション
アフラトキシンB2は、次の場所でのアフラトキシンB2の測定に使用できます。
  • 蛍光検出(HPLC-FLD)を備えた高速液体クロマトグラフィーによる動物飼料、および超高速液体クロマトグラフィー-高分解能質量分析(UHPLC-HRMS)と組み合わせた迅速、簡単、安価、効果的、堅牢で安全な(QuEchERS)抽出法。
  • 卵によるQuEchERS抽出法とそれに続く、エレクトロスプレーイオン化インターフェイス(ESI)モードで動作するタンデム質量分析(MS/MS)を使用したUHPLCを使用した分析。
  • 免疫親和性カラム(IAC)およびクリーンアップHPLC-FLDによるブラジルナッツ。
  • 分散液液マイクロ抽出(DLLME)、QuEchERS抽出法、およびHPLC-FLDによる植物ベースの乳製品および乳製品。
アフラトキシンB2溶液は、蛍光および紫外線検出を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使用して、肉、肉製品、卵、および牛乳中の分析物を測定するための分析参照標準として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34034-2ML-R:4548173904863
34034-2ML-BULK-R:
34034-5ML-R:4548173904870
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Debora Muratori Holanda et al.
Toxins, 12(8) (2020-08-13)
Pigs are highly susceptible to mycotoxins. This study investigated the effects of a postbiotic yeast cell wall-based blend (PYCW; Nicholasville, KY, USA) on growth and health of newly-weaned pigs under dietary challenge of multiple mycotoxins. Forty-eight newly-weaned pigs (21 d
Determination of aflatoxins in eggs, milk, meat and meat products using HPLC fluorescent and UV detectors.
Herzallah MS.
Food Chemistry, 114(3), 1141-1146 (2009)
Rapid and automated analysis of aflatoxin M1 in milk and dairy products by online solid phase extraction coupled to ultra-high-pressure-liquid-chromatography tandem mass spectrometry.
Campone L, et al.
Journal of Chromatography A, 1428, 212-219 (2016)
Analytical method development and monitoring of Aflatoxin B1, B2, G1, G2 and Ochratoxin A in animal feed using HPLC with Fluorescence detector and photochemical reaction device.
Kim HJ, et al.
Cogent Food & Agriculture, 3(1), 1419788-1419788 (2017)
Extended validation of a sensitive and robust method for simultaneous quantification of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in Brazil nuts by HPLC-FLD.
Campos WEO, et al.
J. Food Compos. Anal., 60(10), 90-96 (2017)
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Aflatoxins in Hops on Ascentis® Express 2.7 μm Phenyl-Hexyl after Cleanup Using Supel™ Tox AflaZea SPE