安全性情報
S7381
Sigma-Aldrich
大豆油
dietary source of long-chain triglycerides and other lipids
別名:
大豆油 Glycine max(ダイズ)由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
soybean
品質水準
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4743 (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
oleic acid
脂質タイプ
oils
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
大豆油(SBO)は生分解性潤滑油として広く用いられている植物油です。ラット摘出心臓においてミオシンATPaseおよび筋小胞体カルシウムポンプ(SERCA2a)に作用し、左室収縮力を高めます。SBOはラットにおいてアテローム生成食で誘発した血清中の総コレステロール、非HDLコレステロール、トリグリセリドを低下させることも知られています。固体塩基触媒としてCaOを用いてエステル交換反応によってバイオディーゼル油を生成することができます。メタノールとエタノールを用いてエステル交換反応によってバイオディーゼル油を生成することもできます。
アプリケーション
シグマの大豆油は以下の用途に適しています。
  • 大豆油の凝固点の測定
  • バニリン-リン酸反応による脂質定量時の標準物質(0.1%クロロホルム溶液)
  • α-リポ酸の媒体
  • タモキシフェンの溶解
トリグリセリドやその他の脂質の原材料としても用いられています。大豆油は酸素添加脂肪酸の製造における原料候補です。エポキシ化大豆油(ESO)の合成にも用いられます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S7381-250ML:
S7381-BULK:
S7381-2.5L:
S7381-VAR:
S7381-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Christian Kaufmann et al.
Journal of insect physiology, 54(2), 367-377 (2007-12-08)
The role of adipokinetic hormones (AKHs) in the regulation of carbohydrate and lipid metabolism and flight performance was evaluated for females of the African malaria mosquito, Anopheles gambiae. Injection of various dosages of synthetic Anoga-AKH-I increased carbohydrate levels in the
Paulo J Oliveira et al.
Mitochondrion, 3(6), 337-345 (2005-08-27)
The heart is one of the organs affected during the later stages of diabetes. Mitochondrial function has already been proposed to be affected during the course of diabetes. Nevertheless, little information is known concerning the impact of antioxidants in heart
Thermal and mechanical properties of acrylated expoxidized-soybean oil-based thermosets.
Fu L, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 117(4), 2220-2225 (2010)
A study of the oxidation and wear properties of vegetable oils: soybean oil without additives.
Castro W, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 83(1), 47-52 (2006)
Transesterification of soybean oil to biodiesel using CaO as a solid base catalyst.
Xuejun L, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 87, 216-221 (2008)