由来生物
plant (palm)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
mp
56-57 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H86O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-43(46)49-40-42(51-45(48)39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)41-50-44(47)38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h42H,4-41H2,1-3H3
InChI Key
DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5141-BULK:
T5141-5G:
T5141-1G:
T5141-25G:
T5141-100MG:
T5141-VAR:
T5141-50MG:
試験成績書(COA)