Merck
D1782
Sigma-Aldrich
1,2-ジオレオイル-3-パルミトイル-rac-グリセリン
≥99% (TLC)
別名:
1,2-ジ(cis-9-オクタデセノイル)-3-ヘキサデカノイル-rac-グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H102O6
CAS番号:
分子量:
859.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
liquid
官能基
ketone
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25+,28-26+
InChI Key
JFISYPWOVQNHLS-NBHCHVEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
アンプル封入
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D1782-BULK:
D1782-100MG:
D1782-VAR:
D1782-10MG:
D1782-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fei Teng et al.
Food chemistry, 297, 124976-124976 (2019-06-30)
Milk fat is arguably one of the most complex fats found in nature and varies widely between animal species. Analysis of its digestion products is tremendously challenging, due to the complexity, diversity, and large range of concentrations of triacylglycerols (TAGs)