Merck
52909
Supelco
Glyceryl trinonadecanoate
analytical standard
別名:
Trinonadecanoin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H116O6
CAS番号:
分子量:
933.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C60H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-57(66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h57H,4-56H2,1-3H3
InChI Key
IZTDYXKTXNJHMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52909-VAR:
52909-25MG:
52909-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Lohninger et al.
Analytical biochemistry, 171(2), 366-372 (1988-06-01)
An accurate capillary gas-chromatographic method with trinonadecanoylglycerol as internal standard for determining triacylglycerols in human serum and other biological sources is described. After serum extraction, total triacylglycerol and triacylglycerol species (differing in the number of carbon atoms in the acyl