Merck
74208
Supelco
ノナデカン酸メチル
analytical standard
別名:
ノナデカン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17COOCH3
CAS番号:
分子量:
312.53
Beilstein:
1788184
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
37-40 °C (lit.)
37-41 °C
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-2/h3-19H2,1-2H3
InChI Key
BDXAHSJUDUZLDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ノナデカン酸メチルは、電子スピン共鳴分光光度法を連結させたガスクロマトグラフィーによる朝鮮人参抽出液の抗酸化作用メカニズムの研究における内部標準として使用できます。ノナデカン酸メチルは、銀イオンモードの高速液体クロマトグラフィーによりトリアシルグリセロールの分子種の分離を調べるときの内部標準としても使用できます。
ノナデカン酸メチルは、電子スピン共鳴分光光度法を連結させたガスクロマトグラフィーを使用した、朝鮮人参抽出液の抗酸化作用メカニズムの研究における内部標準として使用できます。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスまでお問合せください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74208-5G:
74208-INTR:
74208-VAR:
74208-1G:
74208-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Irene B Gutiérrez et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 173, 293-304 (2019-02-19)
S-metolachlor (SMOC) and terbuthylazine (TBA) are herbicides that commonly appear as active ingredients (a.i.) in the composition of plant protection products. In a previous work, experimental bioassays were performed using those chemicals to find suitable molecular biomarkers to assess its
Separation of molecular species of triacylglycerols by high-performance liquid chromatography with a silver ion column
Christie.W.W
Journal of Chromatography A, 454, 273-284 (1988)
Ginseng extract scavenges hydroxyl radical and protects unsaturated fatty acids from decomposition caused by iron-mediated lipid peroxidation
Zhang D, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 20(1), 145-150 (1996)
Hala Aswad et al.
Diabetologia, 57(10), 2155-2164 (2014-07-31)
Exosomes released from cells can transfer both functional proteins and RNAs between cells. In this study we tested the hypothesis that muscle cells might transmit specific signals during lipid-induced insulin resistance through the exosomal route. Exosomes were collected from quadriceps
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1