Merck
T9900
Sigma-Aldrich
トリコサン酸メチル
≥99.0% (GC)
別名:
トリコサン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)21COOCH3
CAS番号:
分子量:
368.64
Beilstein:
1796627
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
powder
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white
mp
53-56 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
agriculture
general analytical
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
InChI Key
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリコサン酸メチルは、トリコサン酸メチルエステルとしても知られる、トリコサン酸の代表的な脂肪酸メチルエステル(FAME)形態です。この奇数長鎖脂肪酸メチルエステルは、多くの生物系において典型的には見られないため、バイオマーカーとして有用です。トリコサン酸は、特定の植物および哺乳動物で自然に合成され、ヒトでは大部分が皮膚脂質に存在します。トリコサン酸は、種々の糖脂質、リン脂質、およびスフィンゴ脂質、例えばガングリオシドなどにアシル化して見られることがあります。この脂肪酸は、生化学、リピドミクス、およびメタボロミクスの研究用途にとって重要です。
アプリケーション
メチルトリコサノアートは、脂肪酸または脂肪酸メチルエステル(FAME)を定量するための内部スタンダードとして使用されています。
特徴および利点
  • 多数の研究用途に適した高品質の分子
  • 一般にメタボロミクスおよび生化学関連の研究に使用される
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
T9900-100MG:
T9900-5G:
T9900-1G:
T9900-BULK:
T9900-500MG:
T9900-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carolina Oliveira de Souza et al.
Lipids in health and disease, 16(1), 78-78 (2017-04-16)
Palm olein is used in infant formula fat blends in order to match the fatty acid profile of human milk. While the effects on fatty acid balance have been evaluated, the use of palm olein in combination with palm kernel
Daniel L Forwood et al.
Meat science, 173, 108402-108402 (2020-12-15)
This study investigated the effect of feeding unsaleable carrots to lambs within a total-mixed ration (TMR) on performance, carcass characteristics, meat quality and sensory parameters. Thirty-six Australian Merino wether lambs were fed a control (barley-based) or carrot-based TMR for 11-weeks.
K E Aarak et al.
Food & function, 5(9), 2331-2337 (2014-08-01)
The aim of the present work was to study the effect of a broccoli phytochemical extract (Br-ex) on the release of fatty acids (FA) from salmon muscle (SM) and salmon oil (SO) during in vitro digestion. The hypothesis of the
Marine Vallet et al.
Marine drugs, 18(8) (2020-07-28)
Kelps are colonized by a wide range of microbial symbionts. Among them, endophytic fungi remain poorly studied, but recent studies evidenced yet their high diversity and their central role in algal defense against various pathogens. Thus, studying the metabolic expressions
Lihong Zhou et al.
Journal of proteome research, 14(5), 2331-2347 (2015-04-01)
Silkworm (Bombyx mori) is a lepidopteran-holometabolic model organism. To understand its developmental biochemistry, we characterized the larval hemolymph metabonome from the third instar to prepupa stage using (1)H NMR spectroscopy whilst hemolymph fatty acid composition using GC-FID/MS. We unambiguously assigned