Merck
D2954600
ドコサヘキサエン酸エチルエステル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4,7,10,13,16,19-ドコサヘキサエン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H36O2
CAS番号:
分子量:
356.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
docosahexaenoic acid ethyl ester
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O(CC)C(=O)CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
InChI Key
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
ドコサヘキサエン酸エチルエステルEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Hidefumi Yoshii et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 66(4), 749-753 (2002-05-31)
The application of omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) as food additives is restricted by their chemically quite reactive properties. However, quantitative analyses of the oxidative kinetics of PUFAs are very few compared to other studies on food chemistry. In this
Xiao Tang et al.
Lipids in health and disease, 11, 70-70 (2012-06-09)
Bioactivities of Docosahexaenoic acid (DHA) and Eicosapentaenoic acid (EPA) depend on their chemical forms. The present study was to investigate short term effects of triglyceride (TG), ethyl ester (EE), free fatty acid (FFA) and phospholipid (PL) forms of omega-3 fatty
K Umegaki et al.
Free radical research, 34(4), 427-435 (2001-05-01)
We compared the influence of docosahexaenoic acid (DHA) supplementation on oxidative DNA damage in bone marrow between young and aged rats. As a marker of oxidative DNA damage, 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) in DNA was analyzed. Young (5-week-old) and aged (100-week-old) female
P Green et al.
Biochimica et biophysica acta, 1531(1-2), 156-164 (2001-03-30)
Previously we have shown that intraamniotic administration of ethyl docosahexaenoate (Et-DHA) to pregnant rats resulted in decreased lipid peroxidation in the fetal brain, under a variety of conditions (S. Glozman, P. Green, E. Yavin, J. Neurochem. 70 (1998) 2482-2491). In
M Teresa Noguer et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(4), 2277-2285 (2009-11-26)
Purpose. To assess the possible beneficial effects of docosahexaenoic acid (DHA) ethyl ester on visual function in DHA-deficient patients with peroxisome biogenesis disorders (PBDs). Methods. A total of 23 patients were studied, of whom 2 had classic Zellweger syndrome and