certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. E0085000
traceable to USP 1234307
APIファミリー
eicosapentaenoic acid
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)CCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+
InChI Key
SSQPWTVBQMWLSZ-LRKAYDMASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Docosahexaenoic Acid Ethyl Ester is the ethyl ester of docosahexaenoic acid, an essential omega-3 fatty acid.
アプリケーション
- Development and validation of a reverse phase high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (RP-HPLC-MS/MS) method to determine eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid in their ethyl ester forms
- Simulated moving bed (SMB) chromatographic separation of ethyl esters of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acids
アナリシスノート
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>320.0 °F
引火点(℃)
> 160 °C
適用法令
Jan Code
PHR1790-1G:
PHR1790-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック